Learn More
Zwiebel™ Pesi di classe M1 con scatola
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Box Weights are ideal for the verification or calibration of class M₂ weights.
21.00€ - 1165.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11770743
|
Zwiebel™
PBI23100 |
±50000 mg |
1165.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11740593
|
Zwiebel™
PBI2300H |
±0.5 mg |
21.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11768204
|
Zwiebel™
PBI2811M |
±2 mg |
27.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11710723
|
Zwiebel™
PBI23094 |
±5 mg |
48.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11748204
|
Zwiebel™
PBI2811K |
±1.2 mg |
25.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11720723
|
Zwiebel™
PBI23095 |
±10 mg |
63.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11760723
|
Zwiebel™
PBI23099 |
±250 mg |
676.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11758204
|
Zwiebel™
PBI2811L |
±1.6 mg |
28.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11700593
|
Zwiebel™
PBI2300C |
±0.2 mg |
21.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Class M1 weight
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
For use with Weighing Instruments of Medium Accuracy Class III and Ordinary Accuracy Class IIII |
Titolo del prodotto
Zwiebel™ Pesi di classe M1 con scatola