Learn More
Abeba™ Classic 1500 Shoes
Animal fats, oil and fuel resistant. Leather/microfiber construction.
Marca:  Abeba™ 1500/38
Codice prodotto. 15687337
  • 94.70€ / 1 paio
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Grained leather
  • White
  • Steel toe cap
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • adjustable instep area
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Microfiber
38
Polyurethane
Steel
White
Leather
Slip-resistant
1500
Animal fats, oil and fuel
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Abeba™ Classic 1500 Shoes > Size: 38