Learn More
Abeba™ Classic 1500 Shoes
Animal fats, oil and fuel resistant. Leather/microfiber construction.
94.70€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Colore | White |
Materiale rivestimento interno | Microfiber |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15667337
|
Abeba™
1500/36 |
36 |
94.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15677337
|
Abeba™
1500/37 |
37 |
94.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15687337
|
Abeba™
1500/38 |
38 |
94.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15697337
|
Abeba™
1500/39 |
39 |
94.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15607347
|
Abeba™
1500/40 |
40 |
94.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15617347
|
Abeba™
1500/41 |
41 |
94.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15627347
|
Abeba™
1500/42 |
42 |
94.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15637347
|
Abeba™
1500/43 |
43 |
94.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15647347
|
Abeba™
1500/44 |
44 |
94.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15657347
|
Abeba™
1500/45 |
45 |
94.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15667347
|
Abeba™
1500/46 |
46 |
94.70€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Grained leather
- White
- Steel toe cap
- Slip resistance PU outsole sole
- Sanitized treated
- Antistatic
- Lining microfiber, respiration absorbing
- adjustable instep area
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfiber | |
Slip-resistant | |
1500 | |
Animal fats, oil and fuel |
White | |
Leather | |
Polyurethane | |
Steel |
Titolo del prodotto
Abeba™ Classic 1500 Shoes