Learn More
Fisherbrand™ Fiale per diagnostica trasparenti
Provides excellent clarity and dimensional accuracy from vial to vial due to tubular design. Fisherbrand™ Type 1 Diagnostic Clear Glass Vials are manufactured using Type 1 neutral glass.
78.45€ - 123.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for freeze drying applications, all diagnostic and pharmaceutical applications |
Stile collo | Screw |
Stile | Tubular |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
14823582
|
Fisherbrand™
102040 |
10 mL |
82.10€
pezzi 154 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
14833582
|
Fisherbrand™
102060 |
20 mL |
94.45€
pezzi 130 |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
14843582
|
Fisherbrand™
102080 |
25 mL |
78.45€
pezzi 99 |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
14813582
|
Fisherbrand™
102020 |
5 mL |
115.00€
pezzi 320 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
14803582
|
Fisherbrand™
102000 |
3 mL |
123.00€
pezzi 320 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Description
- Freeze dry stoppers demonstrate very low moisture absorption
- Specially designed bottom radius adds strength for freeze drying applications
- Two cap configurations available - PP cap and freeze dry stopper urea EPE lined cap
Specifications
Clear | |
Suitable for freeze drying applications, all diagnostic and pharmaceutical applications | |
Tubular | |
Autoclavable |
Borosilicate Glass | |
Screw | |
A vite | |
Diagnostic Vial |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Fiale per diagnostica trasparenti