Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with Black Phenolic Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Rivestimento interno chiusura:
Polyethylene Cone
Pulp/Tin Foil
Rubber
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
Colore | Clear |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 29 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 20 mm |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 71 mm |
Materiale | Glass (Type 3) |
Quantità | 48 |
Colore chiusura | Black |
Finitura collo | 33-400 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with Black Phenolic Caps >