Learn More
Jenway™ PFP7/C Clinical Flame Photometer
Designed for use in clinical applications for the determination of sodium, potassium and lithium. Jenway™ PFP7/C Clinical Flame Photometer features built-in linearizer circuitry that allows readings of both sodium and potassium to be displayed directly in mmol/l.
Marca:  Jenway™ 12655-00
Codice prodotto. 11495059
  • 6255.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Designed for clinical analysis
  • Supplied with Na, K, Li, Ba and Ca filters
  • Low temperature, single channel
  • Flame failure safety system
  • Operates with propane, butane, natural gas or LPG
  • 3 year warranty
Specifica
Specifica
Clinical Flame Photometer PFP7
Titolo del prodotto
Jenway™ PFP7/C Clinical Flame Photometer > Temperature Range: 15°C to 35°C