Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks
GREENER_CHOICE
Utilize Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks, available in three sizes.
Marca:  Thermo Scientific™ 94410819
22.16 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13236269
  • 34.75€ / pezzi 8
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Utilize Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks, available in three sizes.
  • Small Rack: For use with ClipTip 20 and 50 Pipette Tips
  • Medium Rack: For use with ClipTip 200 and 300 Pipette Tips
  • Large Rack: For use with ClipTip 1000 Pipette Tips
Ordering Information:
Racks are supplied without tips and inserts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ClipTip Empty Rack, Large
In rack
ClipTip
ClipTip Empty Rack
ClipTip 1000 Pipette Tips (94420718)
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks > ClipTip Empty Rack, Large