Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks
Utilize Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks, available in three sizes.
Marca: Thermo Scientific™ 94410219
22.40 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Utilize Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks, available in three sizes.
- Small Rack: For use with ClipTip 20 and 50 Pipette Tips
- Medium Rack: For use with ClipTip 200 and 300 Pipette Tips
- Large Rack: For use with ClipTip 1000 Pipette Tips
Ordering Information:
Racks are supplied without tips and inserts
Specifica
ClipTip Empty Rack, Small | |
ClipTip Empty Rack | |
Thermo Scientific E1-ClipTip | |
ClipTip |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks > ClipTip Empty Rack, Small