Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™
GREENER_CHOICE
Ensure a secure seal for every sample, with these pipette tips. A unique, innovative interlocking technology ensures a complete seal on every channel with minimal tip attachment and ejection force.
Marca:  Thermo Scientific™ 94410310
46.32 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13206259
  • 77.30€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
ClipTip 200, non sterile
Non-filtered
Autoclavable
5.6cm
Low Retention
Giallo
ClipTip
200 μl
Non sterile
2.2 in.
In rack
10 x 96 tips/rack
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
PCR Ready
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™ > 10 to 200 μL, Non-sterile, Rack, Low Retention