Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™
GREENER_CHOICE
Ensure a secure seal for every sample, with these pipette tips. A unique, innovative interlocking technology ensures a complete seal on every channel with minimal tip attachment and ejection force.
58.78€ - 107.00€
Specifica
Filtrato Non-filtered
Product Line ClipTip
Visualizza altre specifiche
Prodotti 32
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Sterilità Formato Stile punta Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Sterilità Formato Stile punta Prezzo Quantità e disponibilità  
15296293
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410040
12.5 μL Non sterile In rack Standard
58.78€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15206303
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410043
12.5 μL Sterile In rack Standard
94.55€
pezzi 960
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15226303
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410810
1250 μl Non sterile In rack Low Retention
77.40€
pezzi 768
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15236303
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410813
1250 μl Sterile In rack Low Retention
107.00€
pezzi 768
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15246303
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410817
1250 μl Non sterile Reload Deck Low Retention
73.80€
pezzi 768
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15256303
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410818
1250 μl Sterile Reload Deck Low Retention
104.00€
pezzi 768
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13216269
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410713
1000 μl Sterile In rack Low Retention
98.95€
pezzi 768
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13216249
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410210
20 μl Non sterile In rack Low Retention
72.95€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13206259
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410310
200 μl Non sterile In rack Low Retention
77.30€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
13246259
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410510
300 μl Non sterile In rack Low Retention
78.40€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
13296259
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410710
1000 μl Non sterile In rack Low Retention
76.70€
pezzi 768
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13246249
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410218
da 1 a 20 μl Sterile Reload Deck Low Retention
86.95€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13296249
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410258
50 μl Sterile Reload Deck Low Retention
83.40€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
13236259
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410318
200 μl Sterile Reload Deck Low Retention
83.40€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13276259
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410518
300 μl Sterile Reload Deck Low Retention
83.40€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13226269
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410718
1000 μl Sterile Reload Deck Low Retention
94.55€
pezzi 768
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13236249
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410217
20 μl Non sterile Reload Deck Low Retention
65.05€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
13286249
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410257
50 μl Non sterile Reload Deck Low Retention
67.55€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
13226259
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410317
200 μl Non sterile Reload Deck Low Retention
65.05€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
13266259
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410517
300 μl Non sterile Reload Deck Low Retention
65.05€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
13206269
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410717
1000 μl Non sterile Reload Deck Low Retention
77.90€
pezzi 768
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
13226249
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410213
20 μl Sterile In rack Low Retention
76.26€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13276249
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410253
50 μl Sterile In rack Low Retention
85.45€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
13216259
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410313
μ Prodotto sterile In rack Low Retention
75.75€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13256259
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410513
300 μl Sterile In rack Low Retention
75.75€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13266249
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410250
50 μl Non sterile In rack Low Retention
58.78€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15942011
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410060
12.5 μL Non sterile In rack Extended Length
72.90€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15952011
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410063
12.5 μL Sterile In rack Extended Length
74.94€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15982011
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410610
300 μL Non sterile In rack Extended Length, Low Retention
62.90€
pezzi 768
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15992011
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
94410613
300 μL Sterile In rack Extended Length, Low Retention N/A N/A N/A
15902021
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410617
300 μL Non sterile Reload Deck Extended Length, Low Retention
69.50€
pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15912021
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
94410618
300 μL Sterile Reload Deck Extended Length, Low Retention
89.40€
pezzi 960
Spedizione stimata: 02-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Non-filtered
ClipTip
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™