Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™
GREENER_CHOICE
Ensure a secure seal for every sample, with these pipette tips. A unique, innovative interlocking technology ensures a complete seal on every channel with minimal tip attachment and ejection force.
Marca:  Thermo Scientific™ 94410713
65.84 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13216269
  • 98.95€ / pezzi 768
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
ClipTip 1000, Non-filtered, Sterile, Rack
Non-filtered
Not Autoclavable
9.5cm
Low Retention
Blu
ClipTip
1000 μl
Sterile
3.74 in.
In rack
8 x 96 tips/rack
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Sterile & PCR Ready
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto24145B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data13/08/2024 Catalog Number94410713
Numero di lotto24075B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/06/2024 Catalog Number94410713
Numero di lotto23328B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/12/2023 Catalog Number94410713
Numero di lotto23295B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data02/11/2023 Catalog Number94410713
Numero di lotto22091B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/04/2022 Catalog Number94410713
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!
    Codice sconto: 25076
    Scade2025-06-30
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™ > 100 to 1000 μL, Sterile, Rack, Low Retention