Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™
GREENER_CHOICE
Ensure a secure seal for every sample, with these pipette tips. A unique, innovative interlocking technology ensures a complete seal on every channel with minimal tip attachment and ejection force.
Marca:  Thermo Scientific™ 94410218
55.52 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13246249
  • 86.95€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
ClipTip 20, ricariche, sterile
Non-filtered
Not Autoclavable
4.6 cm
Low Retention
Pink
ClipTip
da 1 a 20 μl
Sterile
1.8 in.
Reload Deck
10 x 96 tips/insert (reload tower)
Thermo Scientific F1-ClipTip
Sterile & PCR Ready
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™ > 1 to 20 μL, Sterile, Reload Deck, Low Retention