Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™
GREENER_CHOICE
Ensure a secure seal for every sample, with these pipette tips. A unique, innovative interlocking technology ensures a complete seal on every channel with minimal tip attachment and ejection force.
Marca:  Thermo Scientific™ 94410517
43.28 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13266259
  • 65.05€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
ClipTip 300, ricariche, non sterile
Non-filtered
Not Autoclavable
6.3cm
Low Retention
Arancione
ClipTip
300 μl
Non sterile
2.48 in.
Reload Deck
10 x 96 tips/insert (reload tower)
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
PCR Ready
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto24222B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/09/2024 Catalog Number94410517
Numero di lotto24209B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/09/2024 Catalog Number94410517
Numero di lotto24137B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data02/08/2024 Catalog Number94410517
Numero di lotto24159B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/07/2024 Catalog Number94410517
Numero di lotto24080B0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/06/2024 Catalog Number94410517
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™ > 30 to 300 μL, Non-sterile, Reload Deck, Low Retention