Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™
GREENER_CHOICE
Ensure a secure seal for every sample, with these pipette tips. A unique, innovative interlocking technology ensures a complete seal on every channel with minimal tip attachment and ejection force.
Marca:  Thermo Scientific™ 94410043
60.40 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15206303
  • 94.55€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
ClipTip 12.5, Non-filtered, Sterile, Rack
Non-filtered
Not Autoclavable
3.0cm
Standard
Pink
ClipTip
12.5 μL
Sterile
1.18 in.
In rack
10 x 96 tips/rack
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Sterile & PCR Ready
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette ClipTip™ > 0.5 to 12.5 μL, Sterile, Rack, Standard