missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Columbia CNA Agar with Sheep Blood Medium

Isolate Gram-positive organisms from clinical samples with this selective media traditionally used to identify staphylococci, streptococci, and S. pneumoniae.

Marca:  Thermo Scientific™ PB5049A

16.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 13215339

  • 16.80€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Effectively isolate Gram-positive organisms from clinical samples using Thermo Scientific™ Columbia CNA Agar with Sheep Blood, a selective microbiological medium that includes colistin and nalidixic acid to inhibit gram-negative bacilli. Columbia CNA Agar has traditionally been used to identify staphylococci and streptococci. The addition of sheep blood to the medium allows distinct identification of S. pneumoniae through the production of clear alpha-haemolysis.

Columbia CNA Agar with Sheep Blood contains antibiotics to inhibit S. albus and Micrococcus species as well as Gram-positive and Gram-negative rods. It suppresses growth of Proteus, Klebsiella and Pseudomonas species while permitting unrestricted growth of S. aureus, haemolytic streptococci and enterococci. This medium enables important Gram-positive cocci to be recognised more readily and isolated easily from the mixed bacterial populations contained in many clinical specimens and foods.

Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.

Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Traffic red, opaque
90mm Monoplate
CNA Agar with Sheep Blood
17g ± 5%
Flow Wrapped - Single Layer
2° to 12°C, in the dark
Germany
Agar
Sheep Blood
10/Pk.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Columbia CNA Agar with Sheep Blood Medium >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato