Learn More
Nabertherm™ Economy Muffle Furnace 1100 °C With LE 1/11, Flap Door and Controller R7
With their convincing price/performance ratio and the fast heat-up rates, these compact muffle furnaces are perfect for many applications in the laboratory.
Marca:  Nabertherm™ LE062K17N1
Codice prodotto. 15531062
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Only use fiber materials not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Heating from two sides from heating elements protected in quartz glass tubes
  • Maintenance-friendly replacement of heating elements and insulation
  • Adjustable air inlet integrated in door
  • Exhaust air outlet in rear wall of furnace
  • Compact dimensions and light weight
  • Short delivery times for standard furnaces and spare parts
Additional equipment:
  • Chimney, chimney with fan or catalytic converter
Specifica
Specifica
6 L
Furnace
R7
435 x 390 x 490 mm
1-phase
1100°C
Flap door
200 x 170 x 170 mm
18 kg
Titolo del prodotto
Nabertherm™ Economy Muffle Furnace 1100 °C With LE 1/11, Flap Door and Controller R7 > Size: 6 L; Tmax: 1100 °C; Door type: flap door