Learn More
UVP Compact UV Lamp
Marca:  UVP 95-0018-03
Codice prodotto. 11728241
  • 255.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Specifica
230 V
365 nm
230 V, 50/60 Hz
198 mm
UVL-21
Compact UV Lamp
4 W
198 x 71 mm
50/60 Hz
Plastic
71 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
UVP Compact UV Lamp > Model: UVL-21