Learn More
UVP Compact UV Lamp
159.00€ - 292.00€
Specifica
Wattage 4 W
Wavelength 365 nm
Lunghezza (sistema metrico) 198 mm
Materiale Plastic
Larghezza (sistema metrico) 71 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
11728241
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
UVP
95-0018-03
Compact UV Lamp
255.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11738241
Vedere i documenti
UVP
95-0019-14
Compact UV Curing Lamp
159.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12842969
Vedere i documenti
UVP
95-0019-06
Financial UV Lamp
292.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 22-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
4 W
198 mm
71 mm
365 nm
Plastic
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
UVP Compact UV Lamp