Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
GREENER_CHOICE
Le Eppendorf Conical Tubes 15 mL e 50 mL: Grazie alla loro chiusura ad alta tenuta, le perdite di campione sono ridotte al minimo. Questo le rende il consumabile ideale per le applicazioni di coltura cellulare e biologia cellulare, la preparazione dei campioni in microbiologia e biologia molecolare.
Marca:  Eppendorf™ 0030122410
71.59 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16336485
  • 75.50€ / pezzi 200
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • L'altezza ridotta consente un facile accesso al campione anche con pipette per piccoli volumi e riduce il rischio di contaminazione crociata tra pipetta e provetta.
  • Apertura e chiusura con una sola mano mediante la versione con il tappo SnapTec™ per l'estrazione e l'aggiunta rapida del liquido
  • Resistenza alla centrifugazione fino a 17.000 x g per entrambi i tipi di provetta: con tappo SnapTec™ e tappo a vite \nLa tenuta del coperchio è garantita per un intervallo tra -86°C e 100°C.
  • Necessità di un minore spazio di conservazione grazie a un'altezza inferiore di ∼20 % rispetto alle provette coniche da 50 mL
  • L'abbinamento degli accessori idonei per la centrifugazione, la miscelazione e il riscaldamento, nonché la preparazione e la conservazione dei campioni garantiscono una semplice integrazione nell'ambiente di laboratorio esistente.
  • L'uso di materie prime di classe USP  6 di alta qualità e il mancato utilizzo di additivi lubrificanti, plastificanti o biocidi durante la produzione garantiscono la massima integrità dei campioni e e una visibilità ottimale del campione e del pellet.
  • Il tappo a vite dai lati piatti e scanalati risulta maneggevole ed ergonomico, consente un posizionamento verticale stabile e riduce al minimo il rischio di contaminazione.
  • Sterile, privo di pirogeni, DNasi, RNasi e DNA. Ogni lotto viene controllato e dotato di certificazione di qualità e purezza.
  • La provetta con il tappo SnapTec™ può essere sterilizzata in autoclave fino a 121 °C (per 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
HDPE
incolore
Sì
200 tubes (4 bags x 50 tubes)
200 Pk.
No
Eppendorf Quality (Non-sterile)
tappo a vite
Sì
17000 x g
grigio
25 mL
provetta: polipropilene (materie prime Classe USP VI), tappo a vite: polipropilene ad alta densità (HDPE)
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
Non-sterile
conico
conico
contenere
30 mm
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap > Volume: 25 mL, Color: Clear, Purity Grade: Eppendorf Quality (Non-sterile), Packaging: 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)