Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Le Eppendorf Conical Tubes 15 mL e 50 mL: Grazie alla loro chiusura ad alta tenuta, le perdite di campione sono ridotte al minimo. Questo le rende il consumabile ideale per le applicazioni di coltura cellulare e biologia cellulare, la preparazione dei campioni in microbiologia e biologia molecolare.
51.75€ - 344.00€
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Materiale provetta: polipropilene (materie prime Classe USP VI), tappo a vite: polipropilene ad alta densità (HDPE)
Autoclavabile No
Tipo di chiusura tappo a vite
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Colore Purity or Quality Grade Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Colore Purity or Quality Grade Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
16336485
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030122410
25 mL incolore Eppendorf Quality (Non-sterile) 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
75.50€
pezzi 200
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16346485
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030122429
25 mL incolore PCR Clean (Non-sterile) 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
80.57€
pezzi 200
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16356485
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030122437
25 mL incolore Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
82.25€
pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17473703
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030122445
25 mL Ambra Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
81.55€
pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15915180
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030122194
15 mL Amber Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
73.55€
pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17705004
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030122526
15 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes)
191.36€
pezzi 500
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15311066
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030122151
15 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free Bag
178.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17650006
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030113489
15 mL Incolore Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes)
311.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15863202
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030122160
15 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Racks x 25 Tubes)
202.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15685357
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030122259
15 mL Clear Forensic DNA Grade (Non-sterile) Individually Wrapped
90.55€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16366485
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030122500
25 mL incolore PCR Clean (Non-sterile) 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
124.00€
1 set
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17715004
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030122534
25 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
84.70€
pezzi 200
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15695357
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030122267
50 mL Clear Forensic DNA Grade Individually Wrapped
51.75€
pezzi 48
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Add to basket
15873202
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Eppendorf™
0030122186
50 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes)
180.72€
pezzi 300
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
17725004
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Eppendorf™
0030122542
50 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes)
227.91€
pezzi 500
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
17660006
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Eppendorf™
0030113497
50 mL Incolore Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes)
344.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Add to basket
15321066
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Eppendorf™
0030122178
50 mL Clear Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free Bag
213.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Add to basket
15935180
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Eppendorf™
0030122224
50 mL Amber Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
89.00€
pezzi 200
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
L'uso di materie prime di alta qualità e il mancato utilizzo di additivi lubrificanti, plastificanti o biocidi durante la produzione garantiscono la massima integrità dei campioni, un'elevata stabilità di centrifugazione di g-Safe™ e una visibilità del campione e del pellet ottimale. Il coperchio dai lati piatti e scanalati risulta maneggevole ed ergonomico, consente un posizionamento verticale stabile e riduce al minimo il rischio di contaminazione. Etichettatura sicura e affidabile grazie ad un'ampia area di scrittura sulla provetta e a un coperchio piatto e colorato. Le dimensioni precise garantiscono la massima compatibilità con i rotori delle centrifughe, i miscelatori e gli agitatori. Sterile, privo di pirogeni, DNasi, RNasi e DNA. Ogni lotto viene dotato di certificazione di qualità e purezza.
Specifications
Specifications
HDPE
provetta: polipropilene (materie prime Classe USP VI), tappo a vite: polipropilene ad alta densità (HDPE)
No
tappo a vite
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap