Learn More
Contec™ Tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™
Sono disponibili diversi tamponi resistenti ideali per la pulizia. I tamponi sigillati in schiuma Contec™ CONSTIX™ sono eccellenti per la rimozione delle particelle. Per l’uso con solventi quali alcol isopropilico.
Marca: Contec™ SF-3
89.96 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Robusto, resistente all'abrasione
- Testa in schiuma a celle aperte per una pulizia e una rimozione delle particelle eccellenti
- La testa grande è ideale per aree più ampie
- Eccellente per l'applicazione su rivestimenti
- Ideale per la pulizia con solventi quali alcol isopropilico
Specifica
0.12 pollici | |
Ideale per la pulizia con solventi quali alcol isopropilico, pulizia di superfici incassate e difficili da raggiungere, applicazione di lubrificanti e rimozione di materiali in eccesso | |
3 mm | |
5.25 pollici | |
Schiuma | |
19.1 mm | |
0.5 pollici | |
Non sterile | |
Polipropilene | |
Schiuma poliuretanica |
6,0 pollici | |
Tampone | |
152.4 mm | |
133.3 mm | |
0.75 pollici | |
12.7 mm | |
Not Autoclavable | |
Sigillati termicamente e fissati | |
Testa in schiuma ovale |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1095448-0-0-1 | Certificato di qualità | 01/03/2025 | SF-3 |
1077118-0-0-1 | Certificato di qualità | 08/10/2024 | SF-3 |
1009141-0-0-1 | Certificato di qualità | 03/05/2024 | SF-3 |
1002183-0-0-1 | Certificato di qualità | 31/01/2024 | SF-3 |
1002136-0-0-1 | Certificato di qualità | 22/11/2023 | SF-3 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Safety Monthly Promotion
Discover exclusive monthly deals on essential safety products to enhance your lab's protection and compliance.Codice sconto: 24259Scade: 2025-04-30
nuova offerta Save Up to 95%