Learn More
Contec™ Tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sono disponibili diversi tamponi resistenti ideali per la pulizia. I tamponi sigillati in schiuma Contec™ CONSTIX™ sono eccellenti per la rimozione delle particelle. Per l’uso con solventi quali alcol isopropilico.
61.18€ - 255.00€
Specifica
Product Type Swab
Tip Material Polyurethane Foam
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Materiale maniglia Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) punta Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale maniglia Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) punta Prezzo Quantità e disponibilità  
16645554
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Contec™
SF-9
Polypropylene 66 mm 3.6 mm
79.35€
pezzi 500
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16615554
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Contec™
SF-5
Polypropylene 152.4 mm 6.4 mm
124.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 28-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16625554
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Contec™
SF-6
Polypropylene 114.3 mm 7.6 mm
255.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 21-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15420460
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Contec™
SF-3
Polipropilene 152.4 mm 12.7 mm
120.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 28-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16685544
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Contec™
SF-1
Polypropylene 127 mm 20.3 mm
178.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 28-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15881605
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Contec™
SF-11
Legno 152.4 mm 8.4 mm
216.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 28-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15128646
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Contec™
SF-13
Polipropilene con interno in vetro 81.3 mm 4 mm
120.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16435940
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Contec™
SF-12
Polypropylene 71 mm 4.1 mm
78.80€
pezzi 500
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16605554
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Contec™
SF-19
Wood 152.4 mm 10.2 mm
158.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 28-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15334612
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Contec™
SF-13ESD
Stat-rite ESD, polimero acrilico 81.3 mm .76 mm
153.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
15885194
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Contec™
SF-2
Polipropilene 127 mm 15.7 mm
174.00€
pezzi 500
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
16655554
missing translation for 'viewDocuments'
Contec™
SF-9A
Polypropylene 66 mm 3.6 mm N/A N/A N/A
16695544
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Contec™
SF-17
Legno 152.4 mm 6.4 mm
91.45€
pezzi 500
Spedizione stimata: 28-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
  • Robusto, resistente all'abrasione
  • Testa in schiuma a celle aperte per una pulizia e una rimozione delle particelle eccellenti
  • La testa grande è ideale per aree più ampie
  • Eccellente per l'applicazione su rivestimenti
  • Ideale per la pulizia con solventi quali alcol isopropilico
Specifications
Specifications
Swab
Polyurethane Foam
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Contec™ Tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™