Learn More
Contec™ Tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Disponibili diversi tamponi resistenti ideali per la pulizia. I tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™ sono eccellenti per la rimozione delle particelle. Per l’uso con solventi quali alcol isopropilico.
Marca:  Contec™ SF-19
106.73 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16605554
  • 158.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 07-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Robusto, resistente alle abrasioni
  • Testina in schiuma a celle aperte per una pulizia e una rimozione delle particelle eccellenti
  • La testina grande è ideale per aree più ampie
  • Eccellente per l'applicazione su rivestimenti
  • Ideale per la pulizia con solventi quali alcol isopropilico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Schiuma sigillata su applicatore con punta in cotone (CTA)
6 pollici
Tampone
152.4 mm
131.6 mm
0,82 pollici
10.2 mm
Non sterilizzabile in autoclave
Legno
Schiuma poliuretanica
0,1 pollici
Ideale per la pulizia con solventi quali alcol isopropilico, pulizia di superfici incassate e difficili da raggiungere, applicazione di lubrificanti e rimozione di materiali in eccesso
2.5 mm
5,18 pollici
Schiuma
20.8 mm
0,4 pollici
Non applicabile
Ovale
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Contec™ Tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™ > Manico in legno con punta appuntita in schiuma da 0,4 x 0,6 pollici (1,0 x 2,3 cm)