Learn More
Contec™ Tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™
Sono disponibili diversi tamponi resistenti ideali per la pulizia. I tamponi sigillati in schiuma Contec™ CONSTIX™ sono eccellenti per la rimozione delle particelle. Per l’uso con solventi quali alcol isopropilico.
Marca: Contec™ SF-5
82.87 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Strong, resist abrasion
- Open cell foam head for excellent cleaning and particle removal
- Large head is ideal for larger areas
- Excellent for applying coatings
- Ideal for cleaning with solvents such as isopropyl alcohol
Specifica
0,12 pollici | |
Ideal for cleaning with solvents such as Isopropyl Alcohol, cleaning recessed and hard to reach surfaces, applying lubricants and removing excess materials | |
3 mm | |
5,4 pollici | |
Foam | |
15.2 mm | |
0.25 in. | |
Polypropylene | |
Polyurethane Foam |
6 in. | |
Swab | |
152.4 mm | |
137.2 mm | |
0,6 pollici | |
6.4 mm | |
Thermal | |
Pala flessibile |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
019100 | Certificato di qualità | 06/01/2024 | SF-5 |
018790 | Certificato di qualità | 29/09/2022 | SF-5 |
915292-0-0-1 | Certificato di conformità | 09/06/2022 | SF-5 |
917711-0-0-1 | Certificato di conformità | 28/05/2022 | SF-5 |
911445-0-0-1 | Certificato di conformità | 28/05/2022 | SF-5 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Safety Monthly Promotion
Discover exclusive monthly deals on essential safety products to enhance your lab's protection and compliance.Codice sconto: 24259Scade: 2025-04-30
nuova offerta Save Up to 95%