Learn More
Contec™ Tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™
Disponibili diversi tamponi resistenti ideali per la pulizia. I tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™ sono eccellenti per la rimozione delle particelle. Per l’uso con solventi quali alcol isopropilico.
Marca:  Contec™ SF-9A
Codice prodotto. 16655554
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Robusto, resistente alle abrasioni
  • Testina in schiuma a celle aperte per una pulizia e una rimozione delle particelle eccellenti
  • La testina grande è ideale per aree più ampie
  • Eccellente per l'applicazione su rivestimenti
  • Ideale per la pulizia con solventi quali alcol isopropilico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0,1 pollici
Ideale per la pulizia con solventi quali alcol isopropilico, pulizia di superfici incassate e difficili da raggiungere, applicazione di lubrificanti e rimozione di materiali in eccesso
2.5 mm
58.4 mm
0,3 pollici
3.6 mm
3.6 mm
Polipropilene
Schiuma poliuretanica
2,6 pollici
Tampone
66 mm
Schiuma
7.6 mm
0.14 in.
Termico
A celle chiuse sigillate
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Contec™ Tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™ > 0.14 x 0.3 in. (0.35 x 0.76 cm) foam head, PP handle, 2.6 in. (6.6 cm) total length