Learn More
Contec™ Tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™
Sono disponibili diversi tamponi resistenti ideali per la pulizia. I tamponi sigillati in schiuma Contec™ CONSTIX™ sono eccellenti per la rimozione delle particelle. Per l’uso con solventi quali alcol isopropilico.
Marca: Contec™ SF-17
62.35 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Strong, resist abrasion
- Open cell foam head for excellent cleaning and particle removal
- Large head is ideal for larger areas
- Excellent for applying coatings
- Ideal for cleaning with solvents such as isopropyl alcohol
Specifica
Schiuma sigillata su applicatore con punta in cotone (CTA) | |
6 pollici | |
Tampone | |
152.4 mm | |
133.3 mm | |
0,75 pollici | |
6.4 mm | |
Non applicabile | |
A celle chiuse sigillate |
0,1 pollici | |
Ideale per la pulizia con solventi quali alcol isopropilico, pulizia di superfici incassate e difficili da raggiungere, applicazione di lubrificanti e rimozione di materiali in eccesso | |
2.5 mm | |
5,25 pollici | |
Schiuma | |
19.1 mm | |
0,25 pollici | |
Legno | |
Schiuma poliuretanica |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1123247-0-0-1 | Certificato di qualità | 27/03/2025 | SF-17 |
1062567-0-0-1 | Certificato di qualità | 15/08/2024 | SF-17 |
1040398-0-0-1 | Certificato di qualità | 26/04/2024 | SF-17 |
1044267-0-0-1 | Certificato di qualità | 19/04/2024 | SF-17 |
1006274-0-0-1 | Certificato di qualità | 13/10/2023 | SF-17 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Safety Monthly Promotion
Discover exclusive monthly deals on essential safety products to enhance your lab's protection and compliance.Codice sconto: 24259Scade: 2025-04-30
nuova offerta Save Up to 95%