Learn More
Contec™ Sistema di pulizia EasyReach™: tamponi di pulizia
Passa facilmente attraverso i portelli di trasferimento, non richiede assemblaggio ed è esente da manutenzione. Il sistema di pulizia Contec™ EasyReach™ è ideale per isolatori, armadi, cappe a flusso d'aria laminare, scatole a guanti e altri mini-ambienti.
Marca: Contec™ MEQT0002
Descrizione
Il sistema di pulizia EasyReach™ è composto da 1 utensile di pulizia in acciaio inox leggero e da tamponi di pulizia assorbenti e monouso intercambiabili che garantiscono una pulizia e una disinfezione efficaci nelle aree difficili da raggiungere. Componenti in vendita separatamente
- La forma rettangolare consente passate sovrapposte in linea retta
- La testa girevole di 360 ° a profilo basso consente un rapido accesso alle aree difficili
- Giunto incernierato e struttura leggera
- Il pratico bordo di presa sul tampone di pulizia garantisce che il panno si adatti perfettamente al telaio della testa per mocio; facile da sostituire con i guanti
- Le confezioni con quantità ridotte sono ottimizzate per l'uso in un’unica sessione
- Il tampone in poliestere imbottito ben montato garantisce una copertura efficace e uniforme della superficie, riducendo il numero di contaminanti vitali e non vitali e garantendo la massima rimozione dei residui
- I tamponi a bordo sigillato e a doppio strato assorbente Quiltec™ garantiscono la massima riduzione di particelle e fibre
- Tamponi per pulizia disponibili preimbevuti con il 70% di IPA
Per l'opzione EasyReach con manico lungo vedere telai e manici della testa per mocio QuickConnect™.
Specifica
Tampone per pulizia | |
20 cm | |
7 cm | |
Not Autoclavable | |
7.75 x 2.75 in. (20 x 7 cm) | |
4/Bag, 15 Bags/Cs. |
7.5 pollici | |
2.7 pollici | |
Poliestere imbottito | |
Single-use | |
Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators | |
Sterile |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
823299-0-0-1 | Certificato di conformità | 10/09/2021 | MEQT0002 |
820006-0-0-1 | Certificato di conformità | 22/07/2021 | MEQT0002 |
802425-0-0-1 | Certificato di conformità | 25/06/2021 | MEQT0002 |
785315-0-0-1 | Certificato di conformità | 25/06/2021 | MEQT0002 |