Learn More
Contec™ Sistema di pulizia EasyReach™: tamponi di pulizia
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Passa facilmente attraverso i portelli di trasferimento, non richiede assemblaggio ed è esente da manutenzione. Il sistema di pulizia Contec™ EasyReach™ è ideale per isolatori, armadi, cappe a flusso d'aria laminare, scatole a guanti e altri mini-ambienti.
Marca:  Contec™ MEQT0001
240.28 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17292924
  • 354.00€ / pezzi 60
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Il sistema di pulizia EasyReach™ è composto da 1 utensile di pulizia in acciaio inox leggero e da tamponi di pulizia assorbenti e monouso intercambiabili che garantiscono una pulizia e una disinfezione efficaci nelle aree difficili da raggiungere. Componenti in vendita separatamente
  • La forma rettangolare consente passate sovrapposte in linea retta
  • La testa girevole di 360 ° a profilo basso consente un rapido accesso alle aree difficili
  • Giunto incernierato e struttura leggera
  • Il pratico bordo di presa sul tampone di pulizia garantisce che il panno si adatti perfettamente al telaio della testa per mocio; facile da sostituire con i guanti
  • Le confezioni con quantità ridotte sono ottimizzate per l'uso in un’unica sessione
  • Il tampone in poliestere imbottito ben montato garantisce una copertura efficace e uniforme della superficie, riducendo il numero di contaminanti vitali e non vitali e garantendo la massima rimozione dei residui
  • I tamponi a bordo sigillato e a doppio strato assorbente Quiltec™ garantiscono la massima riduzione di particelle e fibre
  • Tamponi per pulizia disponibili preimbevuti con il 70% di IPA
Per l'opzione EasyReach con manico lungo vedere telai e manici della testa per mocio QuickConnect™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tampone per pulizia
19 cm
7 cm
Not Autoclavable
7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm)
4/sacchetto, 15 sacchetti/confez.
7.5 pollici
2.7 pollici
Poliestere imbottito
Single-use
Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators
Non sterile
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1084039-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data14/12/2024 Catalog NumberMEQT0001
Numero di lotto1080362-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data04/12/2024 Catalog NumberMEQT0001
Numero di lotto1082505-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data06/11/2024 Catalog NumberMEQT0001
Numero di lotto1080362-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/11/2024 Catalog NumberMEQT0001
Numero di lotto1063582-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data23/09/2024 Catalog NumberMEQT0001
Titolo del prodotto
Contec™ Sistema di pulizia EasyReach™: tamponi di pulizia > Tipo: tampone di pulizia, Materiale: poliestere imbottito, Sterile: no, Quantità: 4/sacchetto, 15 sacchetti/confez.