Learn More
Contec™ Sistema di pulizia EasyReach™: tamponi di pulizia
BIOPHARMA
Passa facilmente attraverso i portelli di trasferimento, non richiede assemblaggio ed è esente da manutenzione. Il sistema di pulizia Contec™ EasyReach™ è ideale per isolatori, armadi, cappe a flusso d'aria laminare, scatole a guanti e altri mini-ambienti.
Marca:  Contec™ PSME0001-BPR
426.40 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17294523
  • 626.00€ / pezzi 64
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Single-use sealed polyester
  • Provide a low level of particulates which is essential for use in product contact areas
  • Very absorbent, ensuring good even coverage of disinfectant or IPA
  • Easy grab edge on the cleaning pad ensures the pad fits tightly on the mop frame
  • Sterile cleaning pads are presaturated with 70% IPA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tampone di pulizia presaturato
19 cm
7 cm
Not Autoclavable
7.5 x 2.8 in. (19 x 7 cm)
8 sacchetti/confez.
7.5 in.
2,7 pollici
Poliestere imbottito
Single-use
Rigid, Flexible Film, Half Suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators
Sterile
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1095604-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data17/01/2025 Catalog NumberPSME0001-BPR
Numero di lotto1086747-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data14/01/2025 Catalog NumberPSME0001-BPR
Numero di lotto1086746-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data14/12/2024 Catalog NumberPSME0001-BPR
Numero di lotto1080007-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data08/10/2024 Catalog NumberPSME0001-BPR
Numero di lotto1080006-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data26/09/2024 Catalog NumberPSME0001-BPR
Titolo del prodotto
Contec™ Sistema di pulizia EasyReach™: tamponi di pulizia > Tipo: tamponi di pulizia presaturati, Materiale: poliestere imbottito, Sterile: sì, Quantità: 8/sacchetto, 8 sacchetti/confez., Dimensioni (L x L): 7,5 x 2,8 pollici (19 x 7 cm)