Learn More
Contec™ Panni preimbevuti non tessuti PROSAT™ Sterile™
Wipe down isolators, cabinets, hoods, and other cleanroom equipment and tools. Contec™ PROSAT™ Sterile Presaturated Nonwoven Wipes are ideal for cleanup following BD RODAC™ plate sampling. These wipes are designed specifically for sterile environments.
Brand: Contec™ PS-911EB/ETOH
722.99 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24309" per avere il tuo prezzo promozionale.
Alert:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Description
- Designed for pharmaceutical, biotech, and medical device applications
- Choose spunlaced nonwoven 100% polyester wipes for improved cleanliness, economical hydroentangled polyester/cellulose wipers, or meltblown polypropylene wipes for improved durability
- Conveniently presaturated with 70/30 blend of semi-conductor grade IPA and DI water or 70/30 blend of denaturated ethyl alcohol and DI water to reduce VOC emissions and hazardous waste
- All wipes are sterilized by gamma radiation to a 10-6 Sterility Assurance Level and validated per AAMI ISO 11137 (Method 1) guidelines
- Certificate of Sterility and Certificate of Irradiation included
- Recommended for use in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
- Individually lot numbered resealable pouches with tamper-evident labels ensure product integrity and cleanliness
Specifications
Panni preimpregnati Prosat™ | |
27.9 cm | |
23 cm | |
Classe ISO 4 | |
Ideali per la pulizia ordinaria e approfondita di apparecchiature, strumenti e altre attrezzature da laboratorio, progettati per ambienti sterili | |
70% di alcool etilico denaturato e 30% di acqua deionizzata |
11 in. | |
9 pollici | |
Polipropilene | |
11 x 9 pollici (27.9 x 23 cm) | |
30 salviette/sacchetto | |
Sterile |
Safety and Handling
- CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Precautionary Statement
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P411-Conservare a temperature non superiori a °C/°F.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol ethanol, propan-2-ol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1086464-0-0-1 | Certificato di qualità | 14/01/2025 | PS-911EB/ETOH |
1068455-0-0-1 | Certificato di qualità | 26/09/2024 | PS-911EB/ETOH |
1061647-0-0-1 | Certificato di qualità | 29/08/2024 | PS-911EB/ETOH |
1055002-0-0-1 | Certificato di qualità | 02/07/2024 | PS-911EB/ETOH |
1028996-0-0-1 | Certificato di conformità | 01/10/2024 | PS-911EB/ETOH |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.