Learn More
Contec™ Panni preimbevuti SATWipes™
Predisposto per molteplici camere sterili. I panni preimbevuti Contec™ SATWipes™ sono disponibili in varie opzioni per agevolare le operazioni di pulizia generiche in ambienti di Classe ISO da 5 a 8.
38.40€ - 569.00€
Specifica
Product Type | Pre-saturated Wipe |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Non sterile |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Materiale | Soluzione di saturazione | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Materiale | Soluzione di saturazione | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17294533
![]() |
Contec™
SAT-C1-7030/18-BPR |
23 x 15 cm (9 x 6 in.) | Polyester Cellulose | 70% IPA, 30% DI Water | 100 Pk., 18 Pk./Cs. | N/A | N/A | N/A | |||||
17813294
![]() |
Contec™
SAT-C1-1090 |
15 x 23 cm (6 x 9 in.) | Polyester Cellulose | 10% IPA, 90% DI Water | 12 Pk. |
366.06€
pezzi 1200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
17284533
![]() |
Contec™
SAT-C1-7030-BPR |
23 x 15 cm (9 x 6 in.) | Polyester Cellulose | 70% IPA, 30% DI Water | 100 Pk., 12 Pk./Cs. |
396.00€
pezzi 1200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
17214543
![]() |
Contec™
SAT-C3-7030/18-BPR |
23 x 15 cm (9 x 6 pollici) | Polyester | 70% IPA, 30% DI Water | 100 Pk., 18 Pk./Cs. |
569.00€
pezzi 1800 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
17204543
![]() |
Contec™
SAT-C3-7030-BPR |
23 x 15 cm (9 x 6 in.) | Polyester | 70% IPA, 30% DI Water | 100 Pk., 12 Pk./Cs. |
484.00€
pezzi 1200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
17224543
![]() |
Contec™
SWNW0013-BPR |
23 x 18 cm (9 x 7 pollici) | Poliestere, rayon | 70% IPA, 30% DI Water | 700 Pk., 2 Pk./Cs. |
223.00€
pezzi 1400 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15597979
![]() ![]() |
Contec™
SAT-C1-100 |
9 x 6 pollici (22.9 x 15.2 cm) | Cellulosa, poliestere | 100% alcol isopropilico | 12 Pk. |
346.00€
pezzi 1200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16605544
![]() ![]() |
Contec™
SAT-C3-7030 |
15 x 23 cm (6 x 9 in.) | Polyester | 70% IPA, 30% DI Water | 12 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
15915760
![]() |
Contec™
SAT-C3-7030/18 |
9 x 6 pollici (23 x 15.2 cm) | Poliestere | 70% alcol isopropilico, 30% acqua deionizzata | 100 panni/rotolo | N/A | N/A | N/A | |||||
17863067
![]() |
Contec™
SAT-C3-AC |
15 x 23 cm (6 x 9 in.) | Polyester | 100% acetone | 1200/Cs. |
38.40€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15754047
![]() ![]() |
Contec™
SAT-C3-100 |
9 x 6 pollici (23 x 15.2 cm) | Poliestere | 100% IPA | 100 panni/rotolo |
484.00€
pezzi 1200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15147915
![]() ![]() |
Contec™
SWNW0013 |
9 x 7 pollici (23 x 18 cm) | Polipropilene, Rayon | 70% IPA, 30% acqua deionizzata | 700/Bucket | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- Panni durevoli preimbevuti con una scelta di saturazioni di solvente su rotoli perforati
- I panni SATWipes in poliestere non tessuto sono ideali per applicazioni critiche in ambienti di Classe ISO 5
- I panni SATWipes in poliestere/cellulosa non tessuto offrono resistenza e basso livello di estraibili per l'uso in applicazioni meno critiche in ambienti di Classe ISO da 6 a 8
- Realizzati per preparazione delle superfici e operazioni di pulizia generiche, per la pulizia degli strumenti di lavorazione e altre apparecchiature e per l'uso prima dell'ingresso in camera sterile
Order Info
Confezione da cento panni da 6 x 9 pollici (15 x 23 cm) su un rullo perforato. La maggior parte delle custodie SATWipes contiene 12 rulli presaturati più un canister; 18 ricariche per scatola senza canister per la serie 19-150-0711 e -0712. Substrati di miscelazione personalizzati e ulteriori dimensioni del panno disponibili tramite il rappresentante dell’assistenza clienti Fisher Safety. Sono disponibili canister vuoti per i panni della serie 19-171-955.
Specifica
Pre-saturated Wipe | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Non sterile |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.