Learn More
Contec™ Panni preimbevuti SATWipes™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Predisposto per molteplici camere sterili. I panni preimbevuti Contec™ SATWipes™ sono disponibili in varie opzioni per agevolare le operazioni di pulizia generiche in ambienti di Classe ISO da 5 a 8.
Marca:  Contec™ SAT-C1-100
257.07 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15597979
  • 346.00€ / pezzi 1200
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Panni durevoli presaturati con una scelta di saturazioni di solvente su rulli perforati
  • Il tessuto non tessuto in poliestere è ideale per applicazioni critiche in ambienti di classe ISO 5
  • I panni SATWIPES in tessuto non tessuto in poliestere/cellulosa offrono resistenza e basso livello di estraibili per l'uso in applicazioni meno critiche in ambienti di Classe ISO 6-8
  • Realizzati per la preparazione delle superfici e operazioni di pulizia generiche, per la pulizia degli strumenti di lavoro e altre apparecchiature e per l'uso prima dell'ingresso in camere bianche
Order Info
Confezione da cento panni da 6 x 9 pollici (15 x 23 cm) su un rullo perforato. La maggior parte delle custodie SATWipes contiene 12 rulli presaturati più un canister; 18 ricariche per scatola senza canister per la serie 19-150-0711 e -0712. Substrati di miscelazione personalizzati e ulteriori dimensioni del panno disponibili tramite il rappresentante dell’assistenza clienti Fisher Safety. Sono disponibili canister vuoti per i panni della serie 19-171-955.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Panni preimbevuti SATWipes
23 cm
15.2 cm
Not Autoclavable
9 x 6 pollici (22.9 x 15.2 cm)
12 Pk.
100% alcol isopropilico
9 in.
6 pollici
Cellulosa, poliestere
Single-use
Panni eccellenti per applicazioni meno critiche, compatibili con ambienti di Classe ISO 6, e per la pulizia prima dell'ingresso in camera sterile
1-ply
Non sterile
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto945193-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data06/01/2023 Catalog NumberSAT-C1-100
Numero di lotto881031-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/05/2022 Catalog NumberSAT-C1-100
Numero di lotto881030-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data04/03/2022 Catalog NumberSAT-C1-100
Numero di lotto878887-0-0-1 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/11/2021 Catalog NumberSAT-C1-100
Titolo del prodotto
Contec™ Panni preimbevuti SATWipes™ > Dimensioni (L x L): 15 x 23 cm (6 x 9 pollici), Materiale: cellulosa di poliestere, Soluzione di saturazione: 100% IPA, Quantità: 12/confez.