Learn More
Bollé Safety Occhiali di sicurezza Contour™
Filtrazione del 61% della luce blu, del 63% di luce visibile e del 100% di raggi UVB/UVA. Gli occhiali di sicurezza Bolle Protection™ Contour™ hanno un ponte nasale confortevole.
Marca: Bollé Safety CONTPSI
98.85 EUR valido fino al 2025-06-08
Usa il codice promo "24131" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Available with either clear polycarbonate lens with anti-fog and anti-scratch coating, or tinted ESP polycarbonate lens with anti-scratch coating
- ESP coating filters 61% blue light, 63% visible light and 100% UVB/UVA (sunlight UV).
- With TPE comfort nose bridge and temples
Specifica
Standard europeo | |
Trasparente | |
1 ciasc. | |
Policarbonato |
Antiappannamento, Antigraffio | |
Occhiali di sicurezza | |
Policarbonato | |
Sì |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now