Learn More
Bollé Safety Occhiali di sicurezza Contour™
Filtrazione del 61% della luce blu, del 63% di luce visibile e del 100% di raggi UVB/UVA. Gli occhiali di sicurezza Bolle Protection™ Contour™ hanno un ponte nasale confortevole.
12.20€ - 190.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Standard europeo |
---|---|
Lens Tint | Clear |
Product Type | Occhiali di sicurezza |
N. per confezione | 1 ciasc. |
Lens Material | Policarbonato |
Codice del prodotto | Marca | LensType | UV Protection | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | LensType | UV Protection | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11795677
|
Bollé Safety
CONTESP |
Sì |
14.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15511956
|
Bollé Safety
CONTESP |
Sì |
190.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11775677
|
Bollé Safety
CONTPSI |
Sì |
12.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15501956
|
Bollé Safety
CONTPSI |
Sì |
164.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Disponibili con lenti in policarbonato trasparenti con rivestimento antigraffio e antiappannamento o con lenti colorate in policarbonato ESP con rivestimento antigraffio
- Filtri con rivestimento anti ESP per la filtrazione del 61% della luce blu, del 63% della luce visibile e del 100% dei raggi UVB/UVA (UV nella luce solare).
- Con stanghette e ponte nasale confortevoli in TPE
Specifica
Standard europeo | |
Occhiali di sicurezza | |
Policarbonato | |
Sì |
Clear | |
1 ciasc. | |
Polycarbonate |
Titolo del prodotto
Bollé Safety Occhiali di sicurezza Contour™