Learn More
Copper turnings, 99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11391218
Copper turnings, 99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11391218
250 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Codice prodotto. 11391218
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010161.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper
Aspetto Copper colored strands
Densità 8.94g/cm3
Intervallo percentuale saggio 99+% (Metals basis)
Quantità 250 g
Peso formulazione 63.546
Odore Odorless
Pressione del vapore 0 hPa
Forma Turnings
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP18L052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/03/2025 Catalog Number010161.A1,010161.30,010161.18
Numero di lottoY13K044 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/11/2024 Catalog Number010161.A1,010161.30,010161.18
Numero di lottoX24K043 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/11/2024 Catalog Number010161.A1,010161.30,010161.18
Numero di lottoQ01K028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/04/2024 Catalog Number010161.A1,010161.30,010161.18
Numero di lottoY29J017 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/03/2024 Catalog Number010161.A1,010161.30,010161.18
Titolo del prodotto
Copper turnings, 99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >