Learn More
Copper powder, -625 mesh, APS 0.50-1.5 micron, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11399567
Copper powder, -625 mesh, APS 0.50-1.5 micron, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11399567
250 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Codice prodotto. 11399567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041205.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper
Aspetto Copper colored powder
Densità 8.94g/cm3
Intervallo percentuale saggio 99% (Metals basis)
Quantità 250 g
Dimensioni maglia -625 Mesh
Odore Odorless
Pressione del vapore 0 hPa
Forma Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX17E065 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
Numero di lottoZ21H032 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
Numero di lottoE12X033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
Numero di lottoB03Q06 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
Numero di lottoG20I21 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09
Titolo del prodotto
Copper powder, -625 mesh, APS 0.50-1.5 micron, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >