Learn More
Corning™ CellBIND™ Polystyrene Roller Bottles with Easy Grip Cap
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Descrizione
Treated for optimal cell attachment
- One piece seamless construction
- All bottles have printed lot numbers to aid in product traceability
- Sterile
- Nonpyrogenic
- Recommended Medium Volume: 170 to 255 mL
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Certificazioni e sigilli di approvazione
- Certificato Energy Star
- Energia rinnovabile
Specifica
Specifica
Capacità | Recommended Medium Volume: 170 - 255 mL |
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Diametro (sistema imperiale) | 4.6 in. |
Diametro collo esterno (sistema imperiale) | 1.77 in. |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 45 mm |
Materiale | Polystyrene |
N. per custodia | 44/Cs. |
N. per confezione | 22/Pk. |
Sterilità | Sterile |
Area di crescita cellulare | 850 cm2 |
Vedi altri risultati |
Documenti
Product Information
Product Information
COR001 Lifescience Guid
Dimensione file: 7 MB
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Titolo del prodotto
Corning™ CellBIND™ Polystyrene Roller Bottles with Easy Grip Cap >