Learn More
Corning™ Provette per centrifuga con tappo CentriStar™
I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole. Le provette per centrifuga Corning™ con tappi CentriStar™ a prova di perdita sono fornite con un tappo rivoluzionario che elimina praticamente tutte le fuoriuscite se utilizzato secondo le condizioni consigliate.
Marca: Corning™ 430828
160.70 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Il design a prova di perdita include un tappo rivoluzionario che elimina praticamente tutte le fuoriuscite se utilizzato secondo le condizioni consigliate. I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole.
Prestazioni superiori
- Intervallo di temperature compreso tra -80 °C e 120 °C
- Fondi conici
- In polipropilene (PP) vergine di qualità medica trasparente per eccellenti visibilità e robustezza
- Sterili, apirogene e certificate prive di RNasi e DNasi
- Ampio punto di marcatura bianco e graduazioni stampate nere
- Durata di conservazione di 5 anni
Specifica
Esente da RNasi, DNasi | |
Orange | |
Trasparente | |
Sì | |
500 | |
In rack | |
Conico | |
1.69 oz. | |
CentriStar | |
Ampia area bianca per marcatura | |
5 to 50 mL in 2.5 mL increments | |
17000 xG |
HDPE | |
1,2in. | |
50 mL | |
Polipropilene | |
25 | |
Sterile | |
114 mm | |
Profilo conico | |
Yes | |
29.1 mm | |
Provetta per centrifuga |