Learn More
Corning™ Provette per centrifuga con tappo CentriStar™
I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole. Le provette per centrifuga Corning™ con tappi CentriStar™ a prova di perdita sono fornite con un tappo rivoluzionario che elimina praticamente tutte le fuoriuscite se utilizzato secondo le condizioni consigliate.
168.44€ - 236.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
---|---|
Materiale chiusura | HDPE |
Colore chiusura | Orange |
Colore | Trasparente |
Monouso | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Imballaggio | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Imballaggio | RCF max | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10334131
![]() ![]() |
Corning™
430828 |
50 mL | 5 to 50 mL in 2.5 mL increments | In rack | 17000 xG |
236.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10579691
![]() ![]() |
Corning™
430790 |
15 mL | 1.5 to 14.5 mL in 0.5 mL intervals | In rack | 12500 xG |
212.18€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10604551
![]() ![]() |
Corning™
430829 |
50 mL | 5 to 50 mL in 2.5 mL increments | Sfusi | 17000 xG |
211.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10738771
![]() ![]() |
Corning™
430791 |
15 mL | 1.5 to 14.5 mL in 0.5 mL intervals | Busta | 12500 xG |
203.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10291433
![]() ![]() |
Corning™
4558 |
50 ml | 5 to 50 mL in 2.5 mL increments | Rack universale | 15.500 x g |
168.44€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Il design a prova di perdita include un tappo rivoluzionario che elimina praticamente tutte le fuoriuscite se utilizzato secondo le condizioni consigliate. I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole.
Prestazioni superiori
- Intervallo di temperature compreso tra -80 °C e 120 °C
- Fondi conici
- In polipropilene (PP) vergine di qualità medica trasparente per eccellenti visibilità e robustezza
- Sterili, apirogene e certificate prive di RNasi e DNasi
- Ampio punto di marcatura bianco e graduazioni stampate nere
- Durata di conservazione di 5 anni
Specifica
Esente da RNasi, DNasi | |
Orange | |
Sì | |
Sterile | |
Profilo conico | |
Yes | |
Provetta per centrifuga |
HDPE | |
Trasparente | |
Polipropilene | |
Conico | |
CentriStar | |
Ampia area bianca per marcatura |