Learn More
Corning™ Provette per centrifuga con tappo CentriStar™
I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole. Le provette per centrifuga Corning™ con tappi CentriStar™ a prova di perdita sono fornite con un tappo rivoluzionario che elimina praticamente tutte le fuoriuscite se utilizzato secondo le condizioni consigliate.
Marca: Corning™ 430790
139.62 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Il design a prova di perdita include un tappo rivoluzionario che elimina praticamente tutte le fuoriuscite se utilizzato secondo le condizioni consigliate. I tappi CentriStar™ sono caratterizzati da una sommità piatta ad apertura/chiusura facilitata e da un'ergonomia avanzata, con ampie zigrinature e bordo rivoltato per una presa più agevole.
Prestazioni superiori
- Intervallo di temperature compreso tra -80 °C e 120 °C
- Fondi conici
- In polipropilene (PP) vergine di qualità medica trasparente per eccellenti visibilità e robustezza
- Sterili, apirogene e certificate prive di RNasi e DNasi
- Ampio punto di marcatura bianco e graduazioni stampate nere
- Durata di conservazione di 5 anni
Specifica
Esente da RNasi, DNasi | |
Orange | |
Trasparente | |
Sì | |
500 | |
In rack | |
Conico | |
0.507 oz. | |
CentriStar | |
Ampia area bianca per marcatura | |
1.5 to 14.5 mL in 0.5 mL intervals | |
12500 xG |
HDPE | |
0.7 in. | |
15 mL | |
Polipropilene | |
50 | |
Sterile | |
118 mm | |
Profilo conico | |
Yes | |
17.5 mm | |
Provetta per centrifuga |