Learn More
Corning™ Bottiglie monouso per agitatore rotante
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Descrizione
- Bottles are manufactured from virgin polystyrene, caps from high density polyethylene
- Both resins meet the USP Class VI requirements for plastic containers and closures
- Treated for optimal cell attachment
- One piece seamless construction with printed graduations
- Printed lot numbers to aid in product traceability
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
Order Info
La misura di 490cm2 è priva di graduazioni e viene fornita con un tappo sigillante; il flacone più grande presenta graduazioni stampate nere e tappi di facile presa.
Certifications
Certificazione di apirogenicità per prestazioni costanti.
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Certificazioni e sigilli di approvazione
- Energia rinnovabile
- Certificato Energy Star
Specifica
Specifica
Capacità | 43.9 once, 1300 ml |
Capacità (sistema metrico) | 1300 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 43.9 oz. |
Diametro collo esterno (sistema imperiale) | 1.89 in. |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 48 mm |
Materiale | Polistirene |
Imballaggio | 40/confezione |
Sterilità | Sì |
Area di crescita cellulare | 490 cm2 |
Trattamento superficiale | Trattamento per colture di tessuti |
Vedi altri risultati |
Documenti
Product Information
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
20624002 | Certificato di qualità | 26/03/2025 | 430195 |
30523001 | Certificato di qualità | 28/06/2024 | 430195 |
05924001 | Certificato di qualità | 24/06/2024 | 430195 |
08022002 | Certificato di qualità | 15/05/2024 | 430195 |
05924001 | Certificato di conformità | 14/05/2024 | 430195 |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.