Learn More
Corning™ Bottiglie sterili monouso
Da utilizzare come recipienti di ricambio per sistemi con filtro sterile monouso Corning o come flaconi di conservazione. I flaconi sterili monouso Corning™ sono semplici da afferrare e sono perfetti per la conservazione di terreni, tamponi e altre soluzioni acquose.
Marca: Corning™ 431175
95.37 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Flaconi in polistirene resistente
- Graduati
- Dimensioni collo: 45 mm
- Graduazioni di facile lettura
- Il tappo sigillante garantisce una tenuta ermetica e consente di ridurre al minimo il rischio di contaminazione
- Con tappi sterili
Specifica
Sì | |
Sterile | |
Tappo sigillante in HDPE arancione | |
Contenitore da 24 | |
24 Case | |
150 ml |
Polistirene | |
Applications: Storage of media, buffers and other aqueous solutions | |
4.5 cm | |
2/Pk. | |
Flacone per la conservazione Easy Grip |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
00225001 | Certificato di qualità | 08/04/2025 | 431175 |
31724011 | Certificato di qualità | 05/04/2025 | 431175 |
31424009 | Certificato di qualità | 25/02/2025 | 431175 |
26924008 | Certificato di qualità | 13/02/2025 | 431175 |
26724007 | Certificato di qualità | 08/02/2025 | 431175 |