Learn More
Corning™ Bottiglie sterili monouso
Da utilizzare come recipienti di ricambio per sistemi con filtro sterile monouso Corning o come flaconi di conservazione. I flaconi sterili monouso Corning™ sono semplici da afferrare e sono perfetti per la conservazione di terreni, tamponi e altre soluzioni acquose.
109.54€ - 232.00€
Specifica
Monouso | Sì |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Applications: Storage of media, buffers and other aqueous solutions |
Include | Tappo sigillante in HDPE arancione |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10488371
![]() ![]() |
Corning™
431175 |
150 ml |
109.54€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10738212
![]() ![]() |
Corning™
430281 |
250 ml |
113.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10278951
![]() ![]() |
Corning™
430282 |
500 ml |
156.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10124291
![]() ![]() |
Corning™
430518 |
1000 ml |
232.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Flaconi in polistirene resistente
- Graduati
- Dimensioni collo: 45 mm
- Graduazioni di facile lettura
- Il tappo sigillante garantisce una tenuta ermetica e consente di ridurre al minimo il rischio di contaminazione
- Con tappi sterili
Specifica
Sì | |
Sterile | |
Tappo sigillante in HDPE arancione | |
Contenitore da 24 | |
24 Case |
Polistirene | |
Applications: Storage of media, buffers and other aqueous solutions | |
4.5 cm | |
2/Pk. | |
Flacone per la conservazione Easy Grip |
Titolo del prodotto
Corning™ Bottiglie sterili monouso