Learn More
Corning™ Expanded Surface Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
2/confezione
20/bag
6/bag
Descrizione
Treated for optimal cell attachment
- One piece seamless construction
- All bottles have printed lot numbers to aid in product traceability
- Sterile
- Nonpyrogenic
- Ribbed design provides twice the surface area with the same exterior dimensions
Order Info
Packaged 2 bottles per bag, 5 bottles per bag or 20 bottles per tray
Certifications
Certified nonpyrogenic
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Energia rinnovabile
- Certificato Energy Star
- Certificazioni e sigilli di approvazione
Specifica
Specifica
Diametro (sistema imperiale) | 4.6 in. |
Diametro collo esterno (sistema imperiale) | 1.77 in. |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 45 mm |
Materiale | Polystyrene |
N. per custodia | 20/Cs. |
N. per confezione | 20/Pk. |
Imballaggio | 20/bag |
Sterilità | Sterile |
Area di crescita cellulare | 1700 cm2 |
Colore chiusura | Orange |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Corning™ Expanded Surface Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap >