Learn More
Corning™ Expanded Surface Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap Codice prodotto.: 11343765
Aggiungi al carrello
Corning™ Expanded Surface Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11343765 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
6/bag
Click to view available options
Imballaggio:
2/confezione
20/bag
6/bag
Codice prodotto. 11343765
Marca: Corning™ 430853
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features a ribbed design that doubles the growth area without increasing bottle size. Corning™ Expanded Surface Roller Bottles one-piece seamless polystyrene construction prevents warping or bowing during use.
Treated for optimal cell attachment
  • One piece seamless construction
  • All bottles have printed lot numbers to aid in product traceability
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
  • Ribbed design provides twice the surface area with the same exterior dimensions
Order Info
Packaged 2 bottles per bag, 5 bottles per bag or 20 bottles per tray
Certifications
Certified nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 4.6 in.
Diametro collo esterno (sistema imperiale) 1.77 in.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 45 mm
Materiale Polystyrene
N. per custodia 40/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Imballaggio 6/bag
Sterilità Sterile
Area di crescita cellulare 1700 cm2
Colore chiusura Orange
Trattamento superficiale TC-Treated
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 271 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.66 in.
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 48 mm
Diametro (sistema metrico) 117 mm
Tipo di chiusura Easy Grip
Titolo del prodotto
Corning™ Expanded Surface Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap >