Learn More
Corning™ Provette per microcentrifuga
Queste provette in polipropilene espressamente progettate proteggono i campioni sensibili e offrono maggiore prevenzione da perdite e contaminazioni. Le provette per microcentrifuga Corning™ resistono a forze fino a 20,000 x G.
213.96€ - 290.38€
Specifica
RCF max | 20000 xG |
---|---|
Product Type | Microcentrifuge Tube |
Colore chiusura | Orange |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Colore | Naturale |
Codice del prodotto | Marca | Cap Style | Capacità (sistema metrico) | Forma del fondo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Cap Style | Capacità (sistema metrico) | Forma del fondo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10183901
|
Corning™
430915 |
Tappo a vite assemblato con O-ring in silicone | 2 ml | Profilo conico stabile |
290.38€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10490092
|
Corning™
430917 |
Tappo a vite, non assemblato | 2 ml | Profilo conico stabile |
213.96€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10478181
|
Corning™
430909 |
Tappo a vite assemblato con O-ring in silicone | 1.5 ml | Conico |
289.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Specially designed polypropylene tubes protect sensitive samples and provide added security against leakage and contamination. Corning™ Microcentrifuge Tubes withstand forces up to 20,000 x g.
- Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal.
- Choice of attached cap with silicone O-Ring or unattached rim seal cap.
- Withstands a maximum 20,000 RCF.
- Sterile
Specifica
20000 xG | |
Orange | |
Naturale | |
50/Pk. | |
A vite |
Microcentrifuge Tube | |
Polypropylene | |
Polipropilene | |
Sterile |