Learn More
Corning™ Provette per coltura monouso in polistirene
In polipropilene chiarificato per chiarezza ottica ottimale. Le provette per coltura monouso Corning™ in polistirolo sono dotate di tappi sigillanti filettati per evitare perdite.
385.00€ - 450.69€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
---|---|
Materiale chiusura | LDPE |
Colore chiusura | Orange |
Tipo di chiusura | Tappo sigillante a vite |
Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
Includes: Tappi sigillanti a vite
Codice del prodotto | Marca | Quantità confezione | Product Type | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità confezione | Product Type | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10012611
![]() |
Corning™
430157 |
25/confezione, 20 confezioni/contenitore | Provetta per colture non trattata | Tappo sigillante a vite, rack |
385.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10276291
![]() |
Corning™
430172 |
50/confezione, 10 confezioni/contenitore | Provetta per colture trattata | Tappo sigillante a vite, rack |
450.69€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Disponibili trattati per TC o non trattati
- Le provette trattate per colture di tessuti sono disponibili in rack in gommapiuma da 50 provette
- Le provette non trattate sono imballate in stock, ossia ve ne sono 25 per confezione
- Il marchio di riferimento sulle provette aiuta a posizionare il tappo
- Sterilizzate mediante radiazione gamma, con certificazione di apirogenicità
- Diam. est. x L: 16 x 125 mm
Specifica
16 mm | |
Orange | |
125 mm | |
500/Cs. | |
15.0 ml |
LDPE | |
Tappo sigillante a vite | |
Polistirene | |
Sterile |
Titolo del prodotto
Corning™ Provette per coltura monouso in polistirene