Learn More
Corning™ Provette per coltura monouso in polistirene
In polipropilene chiarificato per chiarezza ottica ottimale. Le provette per coltura monouso Corning™ in polistirolo sono dotate di tappi sigillanti filettati per evitare perdite.
Marca: Corning™ 430157
Includes: Tappi sigillanti a vite
Descrizione
- Manufactured from optically clear polystyrene
- Threaded plug seal caps prevent leakage
- Tissue culture-treated tubes supplied racked
- Untreated tubes supplied bulk packed
- Sterile
- Nonpyrogenic
Specifica
LDPE | |
16 mm | |
Tappo sigillante a vite | |
Polistirene | |
25/Pk. | |
25/confezione, 20 confezioni/contenitore | |
15.0 ml |
Orange | |
Provetta per colture non trattata | |
125 mm | |
Tappo sigillante a vite, rack | |
500/Cs. | |
Sterile |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.