Learn More
Corning™ CellBIND™ Polystyrene Roller Bottles with Easy Grip Cap
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Area di crescita cellulare:
1700 cm2
850 cm2
Tipo di chiusura:
Easy Grip
Easy Grip Vent
Colore chiusura:
Orange
Rosso
Descrizione
- Easy Grip Vent Cap is designed for applications requiring consistent gas exchange and features large knurls designed for ergonomic handling
- Bottles are manufactured from virgin polystyrene, caps from high density polyethylene
- Both resins meet the USP Class VI requirements for plastic containers and closures
- Treated with a Corning™ CellBIND™ surface treatment for enhanced cell attachment
- One piece seamless construction with printed graduations
- Printed lot numbers to aid in product traceability
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
Certifications
Certified nonpyrogenic
Compliance
Meets the USP Class VI requirements for plastic containers and closures
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Certificato Energy Star
- Certificazioni e sigilli di approvazione
- Energia rinnovabile
Specifica
Specifica
Diametro (sistema imperiale) | 4.6 in. |
Diametro collo esterno (sistema imperiale) | 1.77 in. |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 45 mm |
Materiale | Polystyrene |
N. per custodia | 40/Cs. |
N. per confezione | 2/Pk. |
Sterilità | Sterile |
Area di crescita cellulare | 850 cm2 |
Colore chiusura | Rosso |
Trattamento superficiale | Corning CellBIND Surface |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Documenti
Product Information
Product Information
COR001 Lifescience Guid
Dimensione file: 7 MB
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
06022001 | Certificato di conformità | 12/01/2024 | 431329 |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
Titolo del prodotto
Corning™ CellBIND™ Polystyrene Roller Bottles with Easy Grip Cap >