Learn More
Corning™ Roller Bottle with Easy Grip Cap
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Area di crescita cellulare:
850 cm2
Descrizione
- To be used with Disposable Tubing Set (Cat. No. 07-201-848)
- Bottles are manufactured from virgin polystyrene, caps from high-density polyethylene
- Both resins meet the USP Class VI requirements for plastic containers and closures
- Chemically resistant, heat-sealable flexible tubing
- Printed lot numbers to aid in product traceability
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Easy Grip Cap features large knurls designed for ergonomic handling
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Energia rinnovabile
- Certificato Energy Star
- Certificazioni e sigilli di approvazione
Specifica
Specifica
Diametro (sistema imperiale) | 4.6 in. |
Diametro collo esterno (sistema imperiale) | 1.77 in. |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 45 mm |
Materiale | Polystyrene |
N. per custodia | 40/Cs. |
N. per confezione | 1/Pk. |
Sterilità | Sterile |
Area di crescita cellulare | 850 cm2 |
Colore chiusura | Orange |
Graduated | Yes |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
Corning™ Roller Bottle with Easy Grip Cap >